材料
flat bottom flask
orange polypropylene cap
polycarbonate (medical grade)
polypropylene cap
wide-mouth
wide-mouth neck
描述
flat bottom, Erlenmeyer flask
無菌
sterile
特點
cap
closure type Vented cap
包裝
pack of 1
pack of 24
case of 4
製造商/商標名
Corning 431516
容量
1 L
管尺寸
~15 mL
管材內徑
1/4 in.
容積
1 L
1000 mL
有效容積
4 mL
適合性
suitable for (ideal for all shaker culture applications as well as liquid handling and storage)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
- Corning®聚碳酸酯Erlenmeyer细胞培养瓶可作为全封闭系统解决方案。
- 预组装的传输帽有两个端口。一个端口末端为0.2 μm过滤器,另一个端口是耐化学品、热密封的软管,末端为医疗塑料耦合器(MPC)快速接头。
- 浸管到达烧瓶底部,轻松完成液体处理过程的无菌转移。
- 该系统经伽马辐射消毒且无热原。
其他說明
Browse all Erlenmeyer flasks
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
其他客户在看
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
CLS431516-4EA | 4061831699036 |
CLS431516-1EA | 4061831690538 |