主要文件
CLS431410
Corning® glass fiber membrane filter discs
for the 150 mL funnel, diam. 43 mm
别名:
filter accessory
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
40161507
NACRES:
NB.24
产品名称
Corning® square glass fiber prefilter, for the 150 mL funnel, diam. 43 mm
材料
glass fiber membrane
無菌
non-sterile
包裝
pkg of 100 ea
製造商/商標名
Corning 431410
直徑
43 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)