主要文件
CLS431097
Corning® 瓶顶真空过滤系统
polyethersulfone membrane, pore size 0.22 μm, membrane area 33.2 cm2, filter capacity 500 mL
别名:
实验室过滤器, 瓶顶过滤器, 真空系统过滤器
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104914
NACRES:
NB.24
材料
high-density polyethylene cap (plug seal)
polyethersulfone membrane
polystyrene housing
無菌
sterile
特點
cap plug seal
graduations
包裝
pack of 1
case of 12
pkg of (individually wrapped system)
製造商/商標名
Corning 431097
瓶容量
500 mL
過濾器容量
500 mL
漏斗容量
500 mL
膜面積
33.2 cm2
頸直徑
45 mm
顏色
orange cap
孔徑
0.22 μm
接頭
GL 45 bottle neck
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Corning® 瓶顶真空过滤系统 具有方形滤头支撑,可提高过滤性能。这些 瓶顶真空过滤系统 专为 细胞培养 和/或 组织培养 基、生物流体和其他水溶液的过滤和存储而设计。该系统由聚苯乙烯收集瓶和带过滤膜的过滤漏斗,以及带软管接口的聚乙烯颈接头组成。
Corning方形瓶顶真空过滤系统可支撑更高容量的聚醚砜(PES)膜,从而提供更好的过滤性能。这些新的瓶/过滤系统专为细胞培养和/或组织培养基、生物流体和其他水溶液的过滤和存储而设计。
  • 聚醚砜(PES)膜可提供最快的流速、最低的蛋白质结合、以及低浸出物,最适合过滤细胞培养基。
  • 收集瓶具有易于抓握的侧面,以便于操作。
  • 额外的储存瓶可供购买以增加容量。
  • 瓶盖是无菌的,并单独包装。
  • 带角度的软管接头可简化真空线的连接。
  • 独立包装、无菌且已认证无热原。
  • 每个过滤系统上都印刷有膜材料和孔径信息,并已对膜类型进行了颜色编码,以便于产品识别。-
  • 产品到期日期显示在漏斗和装运箱上。
  • 膜的有效期是自产品生产之日起三年。
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
CLS431097-1EA4061833875988
CLS431097-12EA4061833876183
CLS431097-12EAPW