主要文件
CLS430053
Corning® 15 mL离心管
conical bottom natural PET, sterile, bag of 50 (bulk packed), cap (plug seal), case of 500
别名:
15 ml centrifuge tubes, centrifuge tubes
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121703
eCl@ss:
32119210
NACRES:
NB.11
材料
cap (plug seal)
conical bottom natural PET
無菌
sterile
sterile
特點
RCF 3600 × g
disposable
graduations 1.5 ‑ 14.5 mL
self-standing: no
包裝
bag of 50 (bulk packed)
case of 500
製造商/商標名
Corning 430053
參數
3600 × g max. RCF
外徑 × 長度
17.5 mm × 118.5 mm
藝帽直徑
22.9 mm
22.9 mm , approx.
容量
15 mL
顏色
clear
natural
接頭
cap (Plug Seal)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Corning® 一次性15 mL离心管可提供配有传统的密封盖帽的透明聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)管,或配有密封盖帽或新的CentriStar 盖帽的聚丙烯(PP)管。
CentriStar 盖帽有一个易开/关的顶部,并提供先进的人体工学与更广泛的滚花和滚边设计。所有的管子均提供一系列包装规格。
  • 无菌,经过无热原和无DNase/RNase认证
  • 黑色印刷渐变和大的白色标记区域
  • PET管的最大RCF为3600 xg
法律資訊
CentriStar is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)