Merck
650099
Sigma-Aldrich
4-(4-甲酰苯基)苯甲酸甲酯
95%
别名:
4′-甲酰基联苯-4-羧酸甲酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H12O3
CAS号:
分子量:
240.25
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
95%
形狀
solid
mp
112-116 °C
官能基
aldehyde
ester
SMILES 字串
COC(=O)c1ccc(cc1)-c2ccc(C=O)cc2
InChI
1S/C15H12O3/c1-18-15(17)14-8-6-13(7-9-14)12-4-2-11(10-16)3-5-12/h2-10H,1H3
InChI 密鑰
URINKTWOCVLGGR-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)