主要文件
CLS3737
Corning ® Costar ® 未处理多孔板
size 12 wells, clear, polystyrene, flat bottom, case of 100 (20 Bulk Packs of 5), sterile, lid
别名:
cell culture plate, multi well plates, multiple well plates, multiwell plates, not treated, tissue culture plates
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122107
NACRES:
NB.13
材料
clear
clear bottom
flat bottom
polystyrene
無菌
sterile; γ-irradiated by SER-TAIN process
sterile
特點
lid
skirt
包裝
case of 100 (20 Bulk Packs of 5)
製造商/商標名
Corning 3737
尺寸
12 wells
孔容積
6.9 mL
孔有效容積
0.76-1.14 mL
顏色
clear
適合性
suitable for (cell culture)
結合類型
non-treated surface
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
  • 平底
  • 带有冷凝环的不可逆盖,以减少污染
  • 用于微孔识别的单个字母数字代码
  • 占地面积均匀,便于堆叠
  • 经认证无热原
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Costar is a registered trademark of Corning, Inc.
SER-TAIN is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
CLS3737-100EA4061833884430