主要文件
CLS354538
Corning® BioCoat Poly-D-Lysine Cell Culture Flask
capacity 150 cm2, rectangular flask, canted neck, vented, Cap
别名:
cell culture flask, plastic cell culture flask, coated flask
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122104
NACRES:
NB.13
材料
rectangular flask
特點
vented Cap
canted neck
包裝
pkg of 5 ea (1 pack of 5)
製造商/商標名
Corning 354538
容量
150 cm2
結合類型
Tissue Culture (TC)-treated surface
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
Cell culture
法律資訊
BioCoat is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)