主要文件
I4640
Sigma-Aldrich
人 IgG4 Kappa,重组蛋白
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
别名:
Human IgG4 Protein
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
生物源
human
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
purified immunoglobulin
化驗
>95% (SDS-PAGE)
形狀
buffered aqueous solution
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
一般說明
IgG抗体亚型是免疫系统中最丰富的血清免疫球蛋白。它由B细胞分泌,存在于血液和细胞外液中,可防止细菌、真菌和病毒引起的感染。母体IgG通过胎盘传递给胎儿,对于新生儿免疫防御感染至关重要。通过在人细胞系中表达噬菌体文库获得IgG4, κ重组蛋白,然后采用亲和色谱法进行纯化。
應用
纯化的IgG4, κ可用作ELISA、斑点杂交免疫印迹、蛋白免疫印迹、免疫扩散、免疫电泳、血细胞凝集和细胞结合测定等多种免疫测定的免疫球蛋白校准品、参照抗原、封闭剂或包被蛋白。
外觀
0.01 M 磷酸盐缓冲液 (pH 7.4) 中的溶液。
分析報告
通过免疫电泳、间接ELISA和SDS-PAGE可确定纯度和同一性。
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Rafael D Melani et al.
Journal of proteome research, 21(1), 274-288 (2021-12-09)
Methods of antibody detection are used to assess exposure or immunity to a pathogen. Here, we present Ig-MS, a novel serological readout that captures the immunoglobulin (Ig) repertoire at molecular resolution, including entire variable regions in Ig light and heavy