主要文件
CLS353086
Corning® Falcon® Cell Scraper
blade L 1.8 cm, handle L 25 cm, sterile
别名:
lab equipment accessory
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122403
NACRES:
NB.13
材料
TPE
無菌
sterile
製造商/商標名
Corning 353086
技術
cryopreservation: suitable
刀片長度
1.8 cm
把手長度
25 cm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)