Key Documents
CLS3363
康宁® 96 孔储存微孔板
V-bottom clear, polypropylene, bag of 25 ×, non-sterile, lid: no
别名:
cell culture plate, multi well plates, multiple well plates
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.13
材料
V-bottom clear
polypropylene
無菌
non-sterile
特點
lid: no
包裝
case of 100
bag of 25 ×
製造商/商標名
Corning 3363
最大體積
320 μL
尺寸
96 wells
有效容積
200 μL
顏色
clear
結合類型
non-treated surface
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
  • 裙边高度均匀,机器人抓取面积更大
  • 耐溶剂聚丙烯提供与许多常见有机溶剂(例如 DMSO、乙醇、甲醇)的兼容性
  • 经认证的无DNasa和RNase
  • 总体积为 320μL;建议工作孔体积为 75 至 200μL
  • 不含盖子,盖子、密封垫和胶带单独提供
特點和優勢
  • Corningn® 96 孔微孔板支持多种检测和存储应用的要求。
  • 裙边高度均匀,机器人抓取面积更大
  • 耐大多数溶剂,包括 DMSO、乙醇、甲醇。
  • 无RNase/DNase
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.