主要文件
CLS3355
康宁® 96 孔储存微孔板
round bottom, white polypropylene, bag of 25 ×, non-sterile, lid: no
别名:
96 multiwell plate
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.15
材料
round bottom
white bottom
white polypropylene
無菌
non-sterile
特點
lid: no
製造商/商標名
Corning 3355
包裝
bag of 25 ×
尺寸
96 wells
孔容積
360 μL
孔有效容積
75-200 μL
顏色
white
適合性
suitable for (general storage, liquid handling; automated applications)
結合類型
non-treated surface
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
特點和優勢
  • Corningn® 96 孔微孔板支持多种检测和存储应用的要求。
  • 裙边高度均匀,机器人抓取面积更大
  • 耐大多数溶剂,包括 DMSO、乙醇、甲醇。
  • 无RNase/DNase
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)