主要文件
CLS3152
Corning® 抛弃型细胞悬浮培养瓶
disposable spinner flask, polystyrene, non-treated, 125 mL, w/ two sidearms, sterile, 12/cs
别名:
cell culture flasks, cell culture spinner flasks, scale up cell culture flasks
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121804
NACRES:
NB.17
材料
polypropylene cap
polystyrene flask
screw top cap
無菌
sterile
特點
cap
closure type Screw Cap
two sidearms
包裝
case of 12
製造商/商標名
Corning 3152
容量
125 mL
頸直徑
70 mm
側臂直徑
25 mm
有效容積
75 mL
適合性
suitable for (scale-up cell culture; production of secreted proteins)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
便利
康宁一次性转瓶系统配备桨叶和集成磁铁,无需耗时组装或清洁和重新组装。
置信度
由原始聚苯乙烯模塑和伽马辐照,每个转瓶系统确保清洁和无菌单位,无热原。没有更多关于清洁剂残留或污染的问题。
相容性
该容器由 ISO 10993 聚苯乙烯制成,在悬浮细胞系生长和使用微载体微珠的任何附件依赖性培养方面与传统玻璃转瓶相当。
性能
针对每个容器尺寸优化桨叶尺寸和高度。独特的集成磁体在任何实验室慢速搅拌器上都能以要求的速度提供平稳、均匀的旋转。通过特殊设计的凸缘将容器从搅拌板表面抬离,减少容器内的热量积聚。
结论
  • 一次性大体积转瓶与常规玻璃转瓶在细胞生长和活力方面相当
  • 多种细胞类型可在大容量一次性转瓶中培养
  • 一次性转瓶保持与标准玻璃转瓶相同的通风
  • 来自玻璃和一次性转瓶的培养细胞代谢等效
  • 一次性转瓶中培养的细胞与传统玻璃转瓶中培养的细胞产生等量的分泌蛋白
康宁一次性转瓶设计为一次性培养瓶,无需组装。这些转瓶除用于分泌蛋白的生产外,还适用于作为放大细胞培养容器。
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)