产品名称
A549 细胞 GFP-EGFR,
生物源
human male lung (Source Disease: Lung carcinoma)
品質等級
OMIM登錄號
儲存溫度
−196°C
基因資訊
human ... EGFR(1956) , ERBB1(1956)
一般說明
A549 GFP-EGFR 是肺癌,来自于一个 ZFN 修饰的 58 岁男性白种人的上皮细胞,产生了内源性 EGFR 基因位点表达的 EGFR-GFP 转基因。
该细胞系来自 ATCC 产品号:CCL-185。
该细胞系来自 ATCC 产品号:CCL-185。
糖皮质激素是诱导 A549 细胞对 OSM(抑癌蛋白M)、白细胞介素 (IL-6) 和成纤维细胞条件培养基产生应答所必需的。EGFR 基因定位于人类染色体 7p11.2,编码一个 170属于受体酪氨酸激酶 HER 家族的 kDa 受体蛋白。 Egfr 定位于上皮细胞表面。
應用
A549 细胞 GFP-EGFR 是利用 CompoZr ® 锌指核酸酶技术将基因组 EGFR 基因内源性标记绿色荧光蛋白基因 (GFP) 的 A549 细胞系。整合导致内源性表达融合蛋白,其中 GFP 连接到 EGFR 的 C 端。荧光成像显示特征性 EGFR 膜表达。加入 EGF 后,细胞系显示 EGFR 从细胞膜再分布到核内体,使其可用于化合物的高含量筛选。例如,EGFR 的选择性抑制剂 Tyrphostin AG 1478 可消除再分布。该稳定细胞系从单个克隆中扩增。与通过外源启动子过表达的细胞系相比,该靶标的基因调控和相应的蛋白功能得以保留。
特點和優勢
锌指核酸酶 (ZFN) 介导的荧光 GFP 标记靶向集成到染色体 7p11.2 上 EGFR 基因的最后一个编码外显子,以创建一个细胞系,该细胞系表现出用 GFP 标记的转基因在蛋白 C 端稳定表达。
这些 A549 细胞可贴壁,倍增时间约为 22 小时。
这些 A549 细胞可贴壁,倍增时间约为 22 小时。
品質
检测支原体、无菌性、冷冻后活力、细胞系鉴别的短末端重复序列 (STR) 分析、细胞系种属确认的细胞色素氧化酶 I (COI) 分析。
準備報告
媒介更新每周更换两到三次。
通过在 37°C 水浴中轻轻搅拌(约 2 分钟)快速解冻小瓶,使瓶盖远离水。用 70% 乙醇消毒,加入 9 mL 培养基并离心 125 xg(5-7 分钟)。在完全培养基中重悬,并在 37℃、5% CO2 大气环境中孵育。
传代培养比例:约 1:3-1:6
该细胞系的基础培养基为 RPMI-1640,(产品号:R0883。为制备完全生长培养基,向基础培养基中加入以下组分:胎牛血清, 产品号:F2442 ,至终浓度 (v/v) 10%,L-谷氨酰胺, 产品号:G7513 ,最终浓度为 2 mM。
细胞冷冻培养基-DMSO 1X, 产品号:C6164。
通过在 37°C 水浴中轻轻搅拌(约 2 分钟)快速解冻小瓶,使瓶盖远离水。用 70% 乙醇消毒,加入 9 mL 培养基并离心 125 xg(5-7 分钟)。在完全培养基中重悬,并在 37℃、5% CO2 大气环境中孵育。
传代培养比例:约 1:3-1:6
该细胞系的基础培养基为 RPMI-1640,(产品号:R0883。为制备完全生长培养基,向基础培养基中加入以下组分:胎牛血清, 产品号:F2442 ,至终浓度 (v/v) 10%,L-谷氨酰胺, 产品号:G7513 ,最终浓度为 2 mM。
细胞冷冻培养基-DMSO 1X, 产品号:C6164。
法律資訊
CompoZr is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
仅供研究使用。本品在法国的科研应用受到监管,包括用于进口和出口活动(法国《公共卫生法典》Public Health Code Article L 1211-1 paragraph 2)。如《公共卫生法典》所述,购买者(即最终用户)需要从法国研究部(France Ministry of Research)获得进口授权。订购此产品即代表您已确认获得合法的进口授权。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
192.2 °F - closed cup
閃點(°C)
89 °C - closed cup
其他客户在看
Culture of Animal Cells: A Manual of Basic Technique and Specialized Applications (2015)
Journal of biophotonics, 11(9), e201700323-e201700323 (2018-03-15)
Epidermal growth factor receptor (EGFR) plays a key role in regulating cell survival, proliferation and migration, and its overexpression and activation has been correlated with cancer progression. Cancer therapies targeting EGFR have been applied in the clinic with some success.
Scientific reports, 6, 25095-25095 (2016-04-28)
Small-molecule compounds are widely used as biological research tools and therapeutic drugs. Therefore, uncovering novel targets of these compounds should provide insights that are valuable in both basic and clinical studies. I developed a method for image-based compound profiling by
Effect of epidermal growth factor receptor gene polymorphisms on prognosis in glioma patients.
Oncotarget, 7(39), 63054-63054 (2016)
PloS one, 11(10), e0165419-e0165419 (2016-10-28)
The application of functionalized nanocarriers on photothermal therapy for cancer ablation has wide interest. The success of this application depends on the therapeutic efficiency and biocompatibility of the system, but also on the stability and biorecognition of the conjugated protein.