主要文件
HGC-27
94042256, human lymph, Epithelial
别名:
HGC27 Cells
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41106514
产品名称
HGC-27, 94042256
生物源
human lymph
增長模式
Adherent
染色體組型
Not specified
形態學
Epithelial
產品
Mucin
受體
Not specified
技術
cell culture | mammalian: suitable
相關疾病
cancer
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−196°C
細胞系來源
Human gastric carcinoma
細胞系描述
Undifferentiated, mucin producing.
DNA分析
STR-PCR Data: Amelogenin: X
CSF1PO: 12
D13S317: 10,11
D16S539: 10,11
D5S818: 12
D7S820: 11,12,13
THO1: 9
TPOX: 8
vWA: 14
培養基
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
例行更新培養
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
其他說明
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)