主要文件
1184
90011883, human lung, Fibroblast
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41106514
产品名称
1184, 90011883
生物源
human lung
增長模式
Adherent
染色體組型
Not specified
形態學
Fibroblast
產品
Not specified
受體
Not specified
技術
cell culture | mammalian: suitable
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−196°C
細胞系來源
Human lung fibroblast
細胞系描述
A thioguanine resistant derivative of MRC-5 CV1, selected with 5μg/ml 6-thioguanine.
應用
Genetic studies
DNA分析
STR-PCR Data: Amelogenin: X,Y
CSF1PO: 11,12
D13S317: 11,14
D16S539: 11
D5S818: 11,12
D7S820: 10,11
THO1: 8
TPOX: 8
vWA: 15
培養基
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 15% Foetal Bovine Serum (FBS).
例行更新培養
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:4 i.e. seeding at 3-5x10,000 cells/cm3 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
其他說明
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)