主要文件
92BR
90011874, donkey testis, Fibroblast
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41106514
产品名称
92BR, 90011874
生物源
donkey testis
增長模式
Adherent
染色體組型
Not specified
形態學
Fibroblast
產品
Not specified
受體
Not specified
技術
cell culture | mammalian: suitable
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−196°C
細胞系來源
Donkey testis
細胞系描述
Donkey testis fibroblasts
培養基
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 15% Foetal Bovine Serum (FBS).
例行更新培養
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:4 i.e. seeding at 3-5x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
其他說明
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)