主要文件
C9936
Sigma-Aldrich
CryoCane铝制条
capacity, 6  vial(s)
别名:
cryogenic vial cane, cryostorage cane, cryovial cane, dewar cane, liquid nitrogen cane
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103029
NACRES:
NB.22
特點
capacity 6  vial(s)
包裝
pack of 12 ea
製造商/商標名
Nalgene 5015-0002
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
稳固放置1.2或2.0 mL Nalgene冻存管,用于存储在Dewar型液氮冰柜中。
法律資訊
CryoCane is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)