主要文件
HS23206
Cryogenic Vial Cane
to hold, 6 x 5.0 mL vials per rack, clear aluminum
别名:
cryogenic vial cane, cryostorage cane, cryovial cane, dewar cane, liquid nitrogen cane
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121704
NACRES:
NB.12
材料
clear aluminum
特點
to hold 6 x 5.0 mL vials per rack
包裝
pack of 12 ea
製造商/商標名
Heathrow Scientific HS23206
長度
300 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
The aluminum Cryogenic Vial Cane organizes cryogenic samples in dewars and hold vials for freezer storage or immersion in LN2 dewars.
特點和優勢
  • Up to 6 x 5.0 mL size vials
  • Use in liquid and vapor phase; use approved vials only
  • Canes bend to fit all major cryogenic vial brands
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)