主要文件
C6745
Sigma-Aldrich
Human Collagen Type IV
from human cell culture, liquid, 0.3 mg/mL, suitable for cell culture
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
NACRES:
NA.75
产品名称
胶原蛋白IV型 来源于人类细胞培养基, Bornstein and Traub Type IV, 0.3 mg/mL, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture
生物源
human cell culture
品質等級
無菌
sterile-filtered
產品線
BioReagent
形狀
solution
分子量
170—180 kDa
包裝
pkg of 1 mL
濃度
0.3 mg/mL
技術
cell culture | mammalian: suitable
表面覆盖率
6‑10 μg/cm2
雜質
HBSAG, none detected
HCV, none detected
HIV-1/HIV-2, none detected
NCBI登錄號
UniProt登錄號
結合特異性
Peptide Source: Laminin
Peptide Source: Nidogen
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
基因資訊
human ... COL4A1(1282)
相关类别
一般說明
COL4A1(IV型胶原蛋白α 1链)属于胶原蛋白家族。它具有N末端7S结构域、C末端球状结构域(NC1),以及包含Gly-X-Y重复短暂中断的中心三螺旋结构域。它是基底膜中IV型胶原的重要成分。COL4A1基因位于人类染色体13q34上
胶原IV源自共培养系统中的人成纤维细胞和上皮细胞,产生体外ECM(细胞外基质),并用作三维细胞培养基的优良生物支架。
胶原IV是一种异源三聚体分子,由两个α1链和α2链组成。它被认为是完成胚胎发生所必需的,并且是适当的组织组织和结构完整性所必需的。 它在体外用作底物,以增强许多细胞类型的粘附和增殖。胶原蛋白IV,由人成纤维细胞和上皮细胞产生,然后用生物化学方法纯化,并以 0.3mg/ml的浓度在25%乙酸中以无菌溶液形式提供。
應用
来自人细胞培养物的IV型胶原蛋白已用于iPSC(诱导多能干细胞)的培养和分化。它也被用作膜包膜。
生化/生理作用
COL4A1(IV型胶原蛋白α 1链)相关疾病与肺部并发症有关。该基因是基膜稳定性所需的主要成分。COL4A1的突变导致家族性脑膜炎、婴儿型偏瘫、脑小血管病(CSVD)和出血性中风。
特點和優勢
  • 该胶原蛋白IV型产品由人成纤维细胞和上皮细胞在共培养体系中生产,可制成体外细胞外基质。
  • 胶原蛋白IV型接着经过生物化学方法纯化。
  • 经过乙酸和0.5%氯仿溶液透析除菌,最终形式为约0.3 mg/ml浓度的25%无菌乙酸溶液。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Telomere length defines the cardiomyocyte differentiation potency of mouse induced pluripotent stem cells.
Aguado T, et al.
Stem Cells, 35(2), 362-373 (2017)
Epidemiologically and clinically relevant Group B Streptococcus isolates do not bind collagen but display enhanced binding to human fibrinogen.
Dramsi S, et al.
Microbes and Infection, 14(12), 1044-1048 (2012)
Novel mutations in three families confirm a major role of COL4A1 in hereditary porencephaly.
Breedveld G, et al.
Journal of medical Genetics, 43(6), 490-495 (2006)
Cerebrovascular disease related to COL4A1 mutations in HANAC syndrome.
Alamowitch S, et al.
Neurology, 73(22), 1873-1882 (2009)
Association of COL4A1 gene polymorphisms with cerebral palsy in a Chinese Han population.
Bi D, et al.
Clinical Genetics, 90(2), 149-155 (2016)
商品
Extracellular matrix proteins such as laminin, collagen, and fibronectin can be used as cell attachment substrates in cell culture.