Merck
C6456
Sigma-Aldrich
9-Cyano-N,N,N′-triethylpyronine-N′-caproic acid N4-(maleimidoethyl)piperazide chloride
≥80% purity (HPLC), solid
别名:
NIR-2
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C36H45N6O4Cl
分子量:
661.23
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171500
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.47
产品名称
9-Cyano-N,N,N′-triethylpyronine-N′-caproic acid N4-(maleimidoethyl)piperazide chloride, ≥80% (HPLC)
品質等級
化驗
≥80% (HPLC)
形狀
solid
應用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[Cl-].CCN(CC)c1ccc2c(C#N)c3ccc(cc3[o+]c2c1)N(CC)CCCCCC(=O)N4CCN(CC4)CCN5C(=O)C=CC5=O
InChI
1S/C36H45N6O4.ClH/c1-4-39(5-2)27-11-13-29-31(26-37)30-14-12-28(25-33(30)46-32(29)24-27)40(6-3)17-9-7-8-10-34(43)41-21-18-38(19-22-41)20-23-42-35(44)15-16-36(42)45;/h11-16,24-25H,4-10,17-23H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI 密鑰
SWBDBUAWUNWTAS-UHFFFAOYSA-M
應用
Fluorescent protein label.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)