主要文件
C4294
Supelco
液相色谱柱
Luer Lock, Non-jacketed, bed volume 53 mL, I.D. × L 1.5 cm × 30 cm
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12000000
eCl@ss:
32060201
NACRES:
SB.52
等級
for chromatography
技術
LPLC: suitable
內徑 × 長度
1.5 cm × 30 cm
床體積
53 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
以下所列色谱柱的全部由硼硅酸盐玻璃构成,额定最大压力为15psi(1 bar)。有五种配置:
A-鲁尔锁,无夹套:固定聚丙烯端盖、聚乙烯床支架、鲁尔锁入口和出口配件。
B - 鲁尔锁,有夹套:同A(上),柱体周围有硼硅酸盐玻璃夹套,用于温度控制。
C-开放式:固定聚丙烯端头(仅在管外),无夹套或端头配件。需要2个流量适配器。
D-PTFE,无夹套:螺纹端、带有屏蔽O型环密封件的可拆卸PTFE配件、20 μm聚乙烯床支架和1/4-28螺纹管连接。溶剂仅接触PTFE和硼硅酸盐玻璃。
E - PTFE,有夹套:同D(上),柱体周围有丙烯酸夹套,用于温度控制。