主要文件
C4169
Supelco
液相色谱柱
Luer Lock, Non-jacketed, bed volume 18 mL, I.D. × L 1.5 cm × 10 cm
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12000000
eCl@ss:
32060201
NACRES:
SB.52
等級
for chromatography
技術
LPLC: suitable
內徑 × 長度
1.5 cm × 10 cm
床體積
18 mL
適合性
suitable for chromatography
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
以下所列色谱柱的全部由硼硅酸盐玻璃构成,额定最大压力为15psi(1 bar)。有五种配置:
A-鲁尔锁,无夹套:固定聚丙烯端盖、聚乙烯床支架、鲁尔锁入口和出口配件。
B - 鲁尔锁,有夹套:同A(上),柱体周围有硼硅酸盐玻璃夹套,用于温度控制。
C-开放式:固定聚丙烯端头(仅在管外),无夹套或端头配件。需要2个流量适配器。
D-PTFE,无夹套:螺纹端、带有屏蔽O型环密封件的可拆卸PTFE配件、20 μm聚乙烯床支架和1/4-28螺纹管连接。溶剂仅接触PTFE和硼硅酸盐玻璃。
E - PTFE,有夹套:同D(上),柱体周围有丙烯酸夹套,用于温度控制。
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Magda M El-Araby et al.
AMB Express, 10(1), 90-90 (2020-05-18)
Lectins are carbohydrate-binding proteins that play vital roles in many biological processes. In this study, lectins from three Egyptian cultivars (fava bean, lentil, and pea) were isolated by precipitation with different concentrations of ammonium sulfate. The purification process was performed