等級
for analytical purposes
產品線
BioXtra
化驗
≥99.5% (titration)
形狀
powder
雜質
Insoluble matter, passes filter test
損耗
≤0.5% loss on drying, 110 °C
pH值
5.0-7.5 (20 °C, 3 M in H2O)
mp
645 °C (lit.)
溶解度
H2O: 3 M at 20 °C, clear, colorless
負離子痕跡
sulfate (SO42-): ≤0.002%
正離子痕跡
Al: ≤0.0005%
As: ≤0.00001%
Ba: ≤0.0005%
Bi: ≤0.0005%
Ca: ≤0.005%
Cd: ≤0.0005%
Co: ≤0.0005%
Cr: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Li: ≤0.0005%
Mg: ≤0.0005%
Mn: ≤0.0005%
Mo: ≤0.0005%
Na: ≤0.02%
Ni: ≤0.0005%
Pb: ≤0.0005%
Sr: ≤0.0005%
Zn: ≤0.0005%
吸收
≤0.03 at 260 in H2O at 3 M
≤0.03 at 280 in H2O at 3 M
應用
hematology
histology
SMILES 字串
[Cl-].[Cs+]
InChI
1S/ClH.Cs/h1H;/q;+1/p-1
InChI 密鑰
AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Repr. 2
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1