主要文件
219650
Millipore
氯化铯,分子生物学级,1 X 100GM
Used for density gradient centrifugation. Commonly used for fractionation of nucleic acids, ribosomal subunits, proteins, glycoproteins, and viruses.
别名:
氯化铯,分子生物学级,1 X 100GM
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
ClCs
CAS号:
分子量:
168.36
分類程式碼代碼:
12352302
NACRES:
NA.21
等級
Molecular Biology
品質等級
化驗
≥99% (silver nitrate titration)
形狀
crystalline solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
顏色
white
溶解度
water: 500 mg/mL
正離子痕跡
Pb: ≤0.01%
異物活動
DNases, RNases, proteases, none detected
運輸包裝
ambient
儲存溫度
10-30°C
InChI
1S/ClH.Cs/h1H;/q;+1/p-1
InChI 密鑰
AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
一般說明
用于密度梯度离心。通常用于分离核酸、核糖体亚基、蛋白质、糖蛋白和病毒。吸光度:(3 M, H2O, 260 nm):≤0.1;(3 M, H2O, 280 nm):≤0.02。
警告
毒性:标准处理(A)
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Health hazard
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Repr. 2
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 2
1 of 2