主要文件
C2684
Supelco
Combs for vertical mini-gel, 10 cm wide
size 1.5 mm × 1 well
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12161902
NACRES:
NB.51
尺寸
1.5 mm × 1 well
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)