主要文件
C2353
Supelco
色谱柱,通用
volume 13 mL, Overall H 7 in.
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12000000
NACRES:
SB.52
材料
polypropylene
技術
LPLC: suitable
總高度
7 in.
容積
13 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
  • 由优质级化学惰性塑料精密成型,用作有机溶剂
  • 包括储槽&后盖
  • 聚乙烯过滤基质支架(中等孔隙度)
應用
用于一般色谱工作的成分提取,特别应用于同工酶和蛋白质研究、血红蛋白分馏和脱盐。
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 2
1 of 2