主要文件
BMSIPD960025BS
Sigma-Aldrich
Benchmark Stainless Steel Bulk Beads
bead diam. 25 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41100000
NACRES:
NA.82
材料
stainless steel
製造商/商標名
Benchmark Scientific IPD9600-25BS
珠直徑
25 mm
相容性
50mL stainless steel grinding jars
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Pack of loose 25mm Stainless Steel grinding balls for use with tube homogenizers.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)