主要文件
BMSD113450
Sigma-Aldrich
Benchmark Stainless Steel Bulk Beads
bead diam. 5 mm, acid washed
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41100000
NACRES:
NA.82
材料
stainless steel
包裝
pack of 1000 ea
製造商/商標名
Benchmark Scientific D1134-50
珠直徑
5 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Beads are alcohol washed and heat treated to remove contaminants and render them nuclease and protease free
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)