主要文件
BAB613150000
H-B® Durac® Thermometer
temperature -20 - 150 °C (0-300 F), Maximum Registering, calibration: no
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41112213
NACRES:
NB.79
描述
usage autoclave thermometer
特點
calibration: no
Maximum Registering
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Bel-Art B61315-0000
溫度測量範圍
-20 - 150 °C (0-300 F)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
Durac is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
H-B is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)