主要文件
Z277959
Sigma-Aldrich
Dual scale bi-metal thermometer
temperature -10-+100 °C, accuracy: 2 °F/C
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41112303
NACRES:
NB.79
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
HB Instruments 9/4812
溫度測量範圍
-10-+100 °C, accuracy: 2 °F/C
閥桿尺寸
8 in.
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
  • 2 in. dial
  • °C/°F scales
  • Recalibration adjustment feature
相關產品
产品编号
说明
价格
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)