product name
五肽胃泌素, ≥95% (HPLC), powder
化驗
≥95% (HPLC)
形狀
powder
儲存條件
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.)
顏色
white to off-white
溶解度
DMF: 20 mg/mL, clear, colorless to faint yellow or tan
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CSCCC(NC(=O)C(Cc1c[nH]c2ccccc12)NC(=O)CCNC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)NC(CC(O)=O)C(=O)NC(Cc3ccccc3)C(N)=O
InChI
1S/C37H49N7O9S/c1-37(2,3)53-36(52)39-16-14-30(45)41-28(19-23-21-40-25-13-9-8-12-24(23)25)34(50)42-26(15-17-54-4)33(49)44-29(20-31(46)47)35(51)43-27(32(38)48)18-22-10-6-5-7-11-22/h5-13,21,26-29,40H,14-20H2,1-4H3,(H2,38,48)(H,39,52)(H,41,45)(H,42,50)(H,43,51)(H,44,49)(H,46,47)
InChI 密鑰
NEYNJQRKHLUJRU-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
mouse ... Cckbr(12426)
rat ... Cckar(24889) , Cckbr(25706)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
Amino Acid Sequence
一般說明
應用
生化/生理作用
抑制劑
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3