主要文件
B0543
Sigma-Aldrich
Nunc® Storage Boxes for CryoLine
别名:
cryogenic storage box, cryotube storage box, cryovial storage box
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41123304
NACRES:
NB.22
材料
cardboard
特點
Holds 81 x 1-1.8 mL tubes
包裝
pack of 6
製造商/商標名
Nunc 378220
技術
cryopreservation: suitable
外部長度 × 寬度 × 高度
132 mm × 132 mm × 51 mm
顏色
white
適合性
suitable for (cryotube/cryovial storage)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
CryoTube is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)