主要文件
R0763
Sigma-Aldrich
Nalgene® 冻存盒
5 × 5 array for 1.2 and 2.0 mL vials
别名:
cryovial storage box, freezer storage
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41123304
NACRES:
NB.22
材料
polycarbonate
特點
Holds 25 x 1.2 -2.0 mL vials
包裝
pack of 8 ea
製造商/商標名
Nalgene® 5025-0505
技術
cryopreservation: suitable
長度 × 寬度 × 高度
3 in. × 3 in. × 2 in.
尺寸
76x76x51 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
用于在机械或液氮冷冻箱中超低温储存低温小瓶。 可用温度范围:−196至+121℃。在箱中模制到网格系统中的数字与在盖子上打印的数字相对应。 盖键合到箱上,因此标记将始终匹配。 箱接受带有标记的书写。
法律資訊
CryoBoxes is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)