主要文件
B0184
Sigma-Aldrich
细菌视紫红质 来源于嗜盐杆菌
native sequence, lyophilized powder
别名:
BR from H. salinarum, Bacterioopsin, Bacteriorhodopsin from Halobacterium halobium
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
NACRES:
NA.56
生物源
Halobacterium salinarium
形狀
lyophilized powder
技術
ligand binding assay: suitable
mass spectrometry (MS): suitable
UniProt登錄號
儲存溫度
2-8°C
基因資訊
Halobacterium salinarium ... OE_RS05715(5953595) , VNG_RS05715(144807)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
细菌视紫红质是典型的“七螺旋”跨膜蛋白(具有七个α-螺旋结构域),其研究推进了对G蛋白偶联受体(GPCR)的认识。在嗜盐细菌中,它作为光捕获蛋白在细胞壁上产生质子梯度,然后用于驱动生物合成过程。
菌视紫红质(BR)是一种由菌视蛋白和视网膜辅助因子以等摩尔比例组成的共价络合物。它的分子量为27 kDa。BR属于视黄醛类蛋白质。它是一种7膜螺旋蛋白,可用作光子驱动泵。BR可用于研究β-螺旋蛋白的折叠和动力学。
應用
嗜盐菌来源菌视紫红质可用于:
  • 生成液滴脂质双分子层
  • 作为四极飞行时间(QTOF) 质谱分析(MS)的标准
  • 生成蛋白质-洗涤剂络合物和胶束,以进行动态光散射研究
细菌视紫红质在人工视网膜、光学关联处理器和三维记忆存储装置的开发中受到关注。
生化/生理作用
嗜盐杆菌来源菌视紫红质(BR)可用作光子驱动泵。BR可用于研究α-螺旋蛋白的折叠和动力学。它具有热稳定性并具有较高的光电和光化学效率。BR以三聚体的形式存在于六方晶系中。这种光循环中间体主要应用于光电和光化学领域的生物电子应用中。
一种视黄醛跨膜蛋白,可作为由嗜盐杆菌的光能驱动的质子泵。
準備報告
可通过超声处理含水悬浮液以获得所需的均匀性,并且可在2-8℃下短时间保存或在-20℃下无限期保存。
野生型细菌视紫红质是从嗜盐杆菌(Halobacterium salinarum)菌株S9中分离的紫膜。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Light-independent phospholipid scramblase activity of bacteriorhodopsin from Halobacterium salinarum
Verchere A, et al.
Scientific reports, 7(1), 9522-9522 (2017)
Combined kinetic and thermodynamic analysis of alpha-helical membrane protein unfolding
Curnow P and Booth PJ
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 104(48), 18970-18975 (2007)
Bacterioopsin-mediated regulation of bacterioruberin biosynthesis in Halobacterium salinarum
Dummer AM, et al.
Journal of Bacteriology, 193(20), 5658-5667 (2011)
Systematic analysis of protein-detergent complexes applying dynamic light scattering to optimize solutions for crystallization trials
Meyer A, et al.
Acta Crystallographica. Section F, Structural Biology Communications, 71(1), 75-81 (2015)
High production of bacteriorhodopsin from wild type Halobacterium salinarum
Seyedkarimi MS, et al.
Extremophiles : Life Under Extreme Conditions, 19(5), 1021-1028 (2015)