材料
clear
無菌
non-sterile
特點
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
製造商/商標名
Axygen Inc T-200-C-L
Corning
包裝
pkg of 20x1000tips/cs
尺寸
200 μL
容積
200 μL
顏色
clear
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
特點和優勢
Axygen®MAXYMum Recovery® 移液管吸头具有以下特性:
- 吸头适合各种单通道和多通道移液器
- 吸头由聚丙烯材质制成,非热原
- 吸头不含RNA酶和DNA酶
- 柔性壁和一系列内密封圈提供良好的贴合,加载和弹出只需要较小的力。
- 由于高液体截留率样品损失的风险低
- 交叉污染的风险低
- 更高的准确率和精密度
其他說明
浏览所有移液管吸头
法律資訊
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Maxymum Recovery is a registered trademark of Corning, Inc.
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
AXYT200CL |