主要文件
AXYSCT15ML25S
Centrifuge tube with screw cap, conical bottom, co-polymer
capacity 15 mL, sterile
别名:
Conical centrifuge tube
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121703
NACRES:
NB.11
材料
conical bottom tube
polypropylene
screw top cap
無菌
sterile
包裝
pack of 25 ea
case of 500 ea
製造商/商標名
Axygen Inc SCT-15ML-25-S
Corning
參數
12000 × g max. RCF
容量
15 mL
顏色
clear
接頭
cap (screw cap)
適合性
suitable for (centrifugation)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)