主要文件
AXYPCR24C
Corning® Axygen® PCR Microplate微板
clear, size 24 wells, : no, conical bottom clear polypropylene wells, maximum volume 200 μL, pkg of 5x10plates/cs
别名:
Corning® Axygen® PCR Microplate
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.22
材料:
conical bottom clear polypropylene wells
最大體積:
200 μL
尺寸:
24 wells
有效容積:
200 μL
材料
conical bottom clear polypropylene wells
無菌
non-sterile
特點
: no
製造商/商標名
Axygen Inc PCR-24-C
Corning
包裝
pkg of 5x10plates/cs
最大體積
200 μL
尺寸
24 wells
有效容積
200 μL
顏色
clear
結合類型
non-treated surface
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)