主要文件
AXYMTS06C
12排管
individual, bulk pack, size 0.65 mL, pkg of 5x960tips/cs, polypropylene, non-sterile
别名:
centrifuge tubes
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.22
材料
polypropylene
無菌
non-sterile
製造商/商標名
Axygen Inc MTS-06-C
Corning
包裝
pkg of 5x960tips/cs
尺寸
0.65 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
特點和優勢
  • 单向盖设计结合 α-数字网格确保阳性样品鉴定
  • 兼容Tecan®, Beckman Coulter、ANSI/SLAS 1-2004、微孔板和其它机器人工作站
  • 不含DNase/RNase,无热原
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Coulter is a trademark of Beckman Coulter, Inc.
Tecan is a registered trademark of Tecan Group AG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)