主要文件
AV48473
Sigma-Aldrich
抗-MTR 兔抗
affinity isolated antibody
别名:
抗-5-甲基四氢叶酸高半胱氨酸甲基转移酶, 抗-FLJ45386
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
形狀
buffered aqueous solution
分子量
140 kDa
物種活性
rat, guinea pig, mouse, horse, human, rabbit, bovine
濃度
0.5 mg - 1 mg/mL
技術
western blot: suitable
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... MTR(4548)
一般說明
MTR编码5-甲基四氢叶酸-高半胱氨酸甲基转移酶,其可催化蛋氨酸合成的最后一步。MTR的基因改变与甲基钴胺素缺乏、乳腺癌风险和前列腺癌易感性有关。
兔抗 MTR 抗体识别鸡、人、小鼠、大鼠和牛 MTR。
免疫原
指向人 MTR C 末端区域的合成肽
應用
兔抗 MTR 抗体适合于蛋白质印迹应用,浓度为 1μg/ml。
生化/生理作用
MTR 是 5-甲基四氢叶酸-高半胱氨酸甲基转移酶。这种酶,也称为钴胺素依赖性蛋氨酸合酶,其催化蛋氨酸生物合成的最后一步。已经确定 MTR 突变是甲基钴胺素缺乏症补充组 G 的根本原因。MTR 编码酶 5-甲基四氢叶酸-高半胱氨酸甲基转移酶。这种酶,也称为钴胺素依赖性蛋氨酸合酶,其催化蛋氨酸生物合成的最后一步。已确定 MTR 突变是甲基钴胺素缺乏症补充组 G 的根本原因。序列说明:该 RefSeq 记录是根据转录本和基因组序列数据创建的,因为无法得到该基因的全长的单个转录本。该转录本的范围由转录本比对支持。出版物注释:该 RefSeq 记录包含该基因相关出版物的子集。要访问其他出版物,请参见 Entrez Gene 记录。
序列
位于以下区域的合成肽:GSEQLDVADLRRLRYKGIRPAPGYPSQPDHTEKLTMWRLADIEQSTGIRL
外觀
本品为溶于1x PBS缓冲液的纯化抗体,含 0.09% (w/v) 叠氮化钠和2%蔗糖。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Rita de Cássia Carvalho Barbosa et al.
Anticancer research, 32(11), 4805-4811 (2012-11-17)
Polymorphisms in genes encoding enzymes of folate metabolism are a focus of breast cancer risk studies due of the role of these enzymes in DNA methylation, synthesis, and repair. MTHFR, encoding for 5,10-methylenetetrahydrofolate reductase, is one of the most studied
Andrés López-Cortés et al.
The American journal of the medical sciences, 346(6), 447-454 (2013-03-06)
The methylenetetrahydrofolate reductase (MTHFR), methionine synthase (MTR) and MTR reductase (MTRR) enzymes act in the folate metabolism, which is essential in methylation and synthesis of nucleic acids. The single nucleotide polymorphisms, MTHFR C677T, A1298C, MTR A2756G and MTRR A66G, cause