主要文件
ADAPA44450F-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-44 Rotor
holds 1 x 50 mL Falcon® centrifuge tube, for 100 mL rectangular buckets with aerosol-tight cover, pack of 2 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103911
材料
conical bottom
特點
for use with aerosol-tight lid
holds 1 x 50 mL Falcon® centrifuge tube
包裝
pack of 2 ea
製造商/商標名
Eppendorf® 022637673 (NA)
參數
4,400 × g max. RCF
技術
centrifugation: suitable
高度
122 mm
直徑
31 mm
相容性
for use with 100 mL rectangular bucket
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Adapters for varying sizes of tubes and bottles to be used with Eppendorf rotor A-4-44.
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)