主要文件
EP5820708000
Wide Neck Bottle for Eppendorf® S-4-104 Rotor
round, pack of 2, capacity 750 mL
别名:
Lid for Eppendorf® FA-45-48-11 Rotor
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121703
NACRES:
NB.43
材料
polypropylene bottle
round
特點
with cap
包裝
pack of 2
製造商/商標名
Eppendorf® 5820708000 (Global)
參數
3250 × g max. RCF
容量
750 mL
特點和優勢
  • The bottle is made of polypropylene and supplied with a screw cap
  • Compatible for rotors S-4-104, S-4x750, S-4x1000
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)