Merck
A9309
Sigma-Aldrich
抗-小鼠IgG(Fc特异性)-过氧化物酶 山羊抗
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
别名:
HRP Goat Anti-Mouse IgG (Fc specific)
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.46
生物源
goat
品質等級
共軛
peroxidase conjugate
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
secondary antibodies
無性繁殖
polyclonal
形狀
buffered aqueous solution
技術
direct ELISA: 1:40,000
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:200
western blot: 1:40,000-1:80,000 using total cell extract of HeLa cells
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
小鼠 IgG 是由其重链定义的血浆 B 细胞来源抗体同种型。IgG 是在小鼠血清中发现的含量最高的抗体同种型。
根据正常小鼠血清、小鼠 IgG(全分子)、小鼠 IgG 的 Fc 片段和小鼠 IgG 的 Fab 片段测定山羊多克隆小鼠 IgG(Fc 特异性)-过氧化物酶抗体,偶联物对小鼠 IgG 具有特异性,且与小鼠 IgG 的 Fab 片段无反应。在 ELISA 中检测时,结合物仅显示与小鼠 IgG(全分子)和小鼠 IgG 的 Fc 片段的反应性。在 ELISA 中,偶联物未与小鼠 IgG、人 IgG、IgA、IgM 或大鼠 IgG 的 Fab 片段反应。
應用
抗小鼠 IgG(Fc 特异性)-过氧化物酶抗体可用于:
  • 免疫印迹
  • 免疫组织化学
  • 酶联免疫吸附试验 (ELISA)
  • 琼脂块沉淀滴定法
  • 蛋白印迹法
  • 体外评估多聚 ADP-核糖聚合酶 (PARP) 活性
用 HRP 标记的羊抗鼠 Fc 特异性 IgG 对 SV40-Tag 免疫小鼠血清进行间接 ELISA。以 1:1000 稀释度在 37℃ 下使用抗体 30 min。
通过使用生物合成PND和链霉亲和素涂层板进行ELISA试验,从而对免疫小鼠血液中一种新的PND抗体的特异性进行检测。HRP缀合的山羊抗小鼠IgG(Fc特异性)可用作二抗。
生化/生理作用
IgG 抗体有助于中和病毒和毒素造成的影响。
IgG 穿过胎盘屏障,是一种补体激活剂,与吞噬细胞上的 Fc 受体结合。IgG 级别可随疾病状态感染状态而变化。
辣根过氧化物酶 (HRP) 是一种可催化显色底物转化的酶,如邻苯二胺 (OPD)、4-氯-1-萘酚3,3'、5,5'-四甲基联苯胺 (TMB)、3,3'-二氨基联苯胺 (DAB) 或 2,2'-连氮-双(3-乙基苯并噻唑啉-6-磺酸)(ABTS);化学发光底物如CPS-3(增强的腔)和荧光底物如 Ampliflu Red 分别成为可检测的发色团、发光体或荧光剂。
其他說明
用人 IgG 和大鼠血清蛋白吸附的抗体。
外觀
溶于0.01M磷酸缓冲盐,pH7.4,含有0.05%MIT。
準備報告
吸附以减少人或大鼠样本的背景染色。
通过 Avrameas, S.等人在 Scand. J. Immunol., 8, Suppl. 7, 7 (1978) 中描述的两步戊二醛法制备。
法律資訊
Ampliflu is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Skin Sens. 1
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Development of a yeast trihybrid screen using stable yeast strains and regulated protein expression
Fuller K J, et al.
Biotechniques, 25(1), 85-92 (1998)
Tomasz A Bonda et al.
Journal of cardiology, 68(3), 261-268 (2015-11-21)
Aging is related to declined cardiac hemodynamic function. As pumping performance may be significantly related to slowed ventricular depolarization and non-synchronous contraction, we hypothesized that aging may cause dysfunction of intercalated disc (ID), which is the structure responsible for intercellular
Wilson Mayrink et al.
Acta tropica, 98(1), 87-93 (2006-03-11)
Montenegro skin test (MST) represents the main complementary diagnostic test for tegumentary leishmaniases (TL) in endemic regions. Most antigen formulations used for the MST contain thimerosal as preservative. The Food and Drug Administration (FDA), however, recommended reducing or eliminating thimerosal
Giovanni Ferrati et al.
Brain sciences, 8(7) (2018-07-13)
The basal forebrain has received much attention due to its involvement in multiple cognitive functions, but little is known about the basic neuronal mechanisms underlying its development, nor those mediating its primary role in Alzheimer’s disease. We have previously suggested
Eloise Foo et al.
Annals of botany, 111(5), 769-779 (2013-03-20)
Arbuscular mycorrhizal symbioses are important for nutrient acquisition in >80 % of terrestrial plants. Recently there have been major breakthroughs in understanding the signals that regulate colonization by the fungus, but the roles of the known plant hormones are still