Merck
A5762
Sigma-Aldrich
腺嘌呤9-β-D-阿拉伯呋喃糖苷
≥99%
别名:
9-β-D-阿拉伯呋喃糖基腺嘌呤, Ara-A, 阿糖腺苷
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H13N5O4
CAS号:
分子量:
267.24
Beilstein:
624881
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.77
化驗
≥99%
形狀
powder
抗生素活性譜
viruses
作用方式
DNA synthesis | interferes
enzyme | inhibits
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]3O
InChI
1S/C10H13N5O4/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(18)6(17)4(1-16)19-10/h2-4,6-7,10,16-18H,1H2,(H2,11,12,13)/t4-,6-,7+,10-/m1/s1
InChI 密鑰
OIRDTQYFTABQOQ-UHTZMRCNSA-N
基因資訊
mouse ... Ahcy(269378)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
腺嘌呤 9-β-D-阿拉伯呋喃糖苷(AraA)是一种核苷类似物。 它是一种抗病毒药物,靶向病毒DNA聚合酶,主要用于治疗单纯疱疹病毒感染。它是AMP激活蛋白激酶(AMPK)的有效抑制剂。 它还可以抑制心脏5型腺苷酸环化酶,但不会改善心血管疾病的病理状况。
應用
用于研究AMP激活蛋白激酶(AMPK)在细胞信号传导中的作用。
腺嘌呤9-β-D-阿拉伯呋喃糖苷已用于抑制肝脏、肌肉和心脏细胞H9c2中的5′ AMP-激活蛋白激酶(AMPK)。
生化/生理作用
细胞可渗透的腺苷酸环化酶抑制剂;在去污剂分散的大鼠脑制剂中,IC50 = 30 μM。具有临床意义的抗病毒剂,尤其是通过抑制DNA聚合酶来对抗单纯疱疹病毒(HSV)。
象形圖
Health hazard
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Repr. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
AMPK regulation of mouse oocyte meiotic resumption in vitro
Chen J, et al.
Developmental Biology, 291(2), 227-238 (2006)
AMPK involvement in endoplasmic reticulum stress and autophagy modulation after fatty liver graft preservation: a role for melatonin and trimetazidine cocktail
Zaouali MA, et al.
Journal of Pineal Research, 55(1), 65-78 (2013)
Antiviral drug vidarabine possessing cardiac type 5 adenylyl cyclase inhibitory property did not affect cardiohemodynamic or electrophysiological variables in the halothane-anesthetized dogs
Wada T, et al.
The Journal of Toxicological Sciences, 41(1), 115-122 (2016)
Approved antiviral drugs over the past 50 years
De Clercq E and Li G
Clinical Microbiology Reviews, 29(3), 695-747 (2016)
GYY4137, a novel hydrogen sulfide-releasing molecule, likely protects against high glucose-induced cytotoxicity by activation of the AMPK/mTOR signal pathway in H9c2 cells
Wei W, et al.
Molecular and Cellular Biochemistry, 389(1-2), 249-256 (2014)