Merck
A1980
Sigma-Aldrich
A3 盐酸盐
≥98% (HPLC), solid
别名:
N-(2-Aminoethyl)-5-chloronaphthalene-1-sulfonamide hydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H13ClN2O2S · HCl
CAS号:
分子量:
321.22
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.77
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
solid
顏色
white
溶解度
DMSO: 24 mg/mL
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
Cl[H].NCCNS(=O)(=O)c1cccc2c(Cl)cccc12
InChI
1S/C12H13ClN2O2S.ClH/c13-11-5-1-4-10-9(11)3-2-6-12(10)18(16,17)15-8-7-14;/h1-6,15H,7-8,14H2;1H
InChI 密鑰
VWAGIWCLJAQLAL-UHFFFAOYSA-N
生化/生理作用
Non-selective casein kinase (CK) inhibitor. A shorter alkyl chain derivative of W-7 that inhibits casein kinase I (Ki = 80 μM), casein kinase II (Ki = 5.1 μM), myosin light chain kinase (Ki = 7.4 μM), protein kinase A (Ki = 4.3 μM), protein kinase C (Ki= 47 μM), and protein kinase G (Ki = 3.8 μM).
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)