主要文件
90A1
Sigma-Aldrich
白细胞乙酸α-萘酯(非特异性酯酶)试剂盒
Select reagents packaged in gelatin capsules.
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116123
NACRES:
NA.47
品質等級
形狀
liquid
儲存期限
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
應用
hematology
histology
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
可用于血液、骨髓涂片或组织接触制片中a-萘酚乙酸酯酶的细胞学验证。
酯酶在自然中普遍存在,包括作用于选择底物上的一系列不同的酶。根据该方法,α-乙酸萘酯会被酶水解并释放出一种游离的萘酚化合物。其随后可与重氮化合物发生偶合,并在非特异性酯酶活性的位点上形成黑色沉积物。该酶可主要在单核细胞、巨噬细胞和组织细胞中被检测到,并通常不存在于粒细胞中。淋巴细胞有时可能也会显示出酶活性。可利用氟化钠抑制来证明单核细胞抑制。该过程在37°C下进行,可用于血液、骨髓膜、组织接触制剂、细胞离心制剂和冷冻切片。 该酶不能在石蜡加工过程中保留。
仅试剂盒组分
产品编号
说明
  • α-Naphthyl acetate (90-6) 10 x 20
  • Citrate solution (386-1) 20 mL
  • Ethylene glycol monomethyl ether 25 mL
  • Fast Blue RR Salt (FBS-25) 10 caps
  • Mayer's Hematoxylin Solution (MHS-1) 100 mL
  • TRIZMAL™ 7.6 Concentrate 50 mL
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 1
標靶器官
Immune system, thymus
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
閃點(°F)
104.0 °F - closed cup
閃點(°C)
40 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)