等級
for molecular biology
品質等級
產品線
BioUltra
形狀
liquid
技術
ChIP: suitable
DNA extraction: suitable
DNA purification: suitable
雜質
DNases, none detected
RNases, none detected
phosphatases, none detected
proteases, none detected
pH值
7.2-8.3(H2O-phase, after extraction with H2O, 1:1)
密度
1.28 g/mL at 20 °C
吸收
cut-off at 360 nm
適合性
suitable for molecular biology
應用
agriculture
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
ClC(Cl)Cl.CC(C)CCO.Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H6O.C5H12O.CHCl3/c7-6-4-2-1-3-5-6;1-5(2)3-4-6;2-1(3)4/h1-5,7H;5-6H,3-4H2,1-2H3;1H
InChI 密鑰
ZYWFEOZQIUMEGL-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
苯酚-氯仿-异戊醇混合物用途广泛,用于RNA分离时,可从动物和植物组织中有效抽提RNA,后续可用于逆转录和基因表达等下游分析。此外,苯酚-氯仿-异戊醇混合物也用于DNA提取,它的高收率适合多种应用,例如用于遗传鉴定的DNA小卫星指纹图谱分析。作为通用的纯化技术,苯酚-氯仿-异戊醇混合物制得的DNA和RNA具有较高品质,适合进一步研究使用。
應用
生化/生理作用
特點和優勢
- 功能多样,适于各种实验室和研究应用
- 不含DNA酶、RNA酶、切口酶和蛋白酶
外觀
相關產品
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Oral - STOT RE 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system, Liver,Kidney, Nervous system,Kidney,Liver,Skin
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
174.2 °F
閃點(°C)
79 °C
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter