Merck
71679
Sigma-Aldrich
酒石酸氢钠 一水合物
BioUltra, ≥99.0% (T)
别名:
L-(+)-酒石酸 单钠盐, 酒石酸氢钠 一水合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H5NaO6 · H2O
CAS号:
分子量:
190.08
Beilstein:
6099125
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161700
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.21
產品線
BioUltra
化驗
≥99.0% (T)
形狀
powder or crystals
光學活性
[α]20/D +22±1°, c = 1% in H2O
雜質
insoluble matter, passes filter test
pH值
2.5-4.0 (25 °C, 0.1 M in H2O)
溶解度
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
正離子痕跡
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
&lambda ;
0.1 M in H2O
紫外吸收
λ: 260 nm Amax: 0.01
λ: 280 nm Amax: 0.01
SMILES 字串
[Na+].[H]O[H].OC(C(O)C([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O6.Na.H2O/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);;1H2/q;+1;/p-1
InChI 密鑰
LLVQEXSQFBTIRD-UHFFFAOYSA-M
水污染物質分類(WGK)
WGK 3