形狀
emulsion
濃度
10-150 mg/kg (efficient concentration)
30% in H2O
黏度
20-110 mPa.s(20 °C)
mp
-1 °C
溶解度
water: soluble at 20 °C (completely)(lit.)
密度
0.999 g/cm3
應用
cleaning products
一般說明
有机硅消泡剂是一种低粘度乳液,含有 20% 的活性成分和 33% 的固体。由于其对酸和碱的耐受性,它在 pH 关键应用中特别有用。
應用
有机硅消泡剂可用于处理纺织助剂中的泡沫,以及在农用化学品、清洁剂和石化产品工业中使用的含表面活性剂的配方中产生的泡沫。它也是一种有效的消泡剂,用于废水处理。
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3