化驗
≥96.0% (HPLC)
形狀
powder
mp
≥300 °C
>300 °C (lit.)
溶解度
ethanol: 10 mg/mL, clear to very faintly turbid, yellow to very deep greenish-yellow
應用
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
SMILES 字串
Oc1cc(O)c2C(=O)C(O)=C(Oc2c1)c3cc(O)c(O)c(O)c3
InChI
1S/C15H10O8/c16-6-3-7(17)11-10(4-6)23-15(14(22)13(11)21)5-1-8(18)12(20)9(19)2-5/h1-4,16-20,22H
InChI 密鑰
IKMDFBPHZNJCSN-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
human ... CYP1A2(1544)
mouse ... Hexa(15211)
rat ... Il4(287287) , Tnf(24835)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
- 研究其作为抗氧化剂对大鼠噪声性听力损失(NIHL)的预防作用
- 用作黄酮类化合物测试波旁病毒(BRBV)的抗病毒活性和依赖于 RNA 的 RNA 聚合酶(RdRP)的抑制作用
- 研究其对变形链球菌和白色念珠菌生物膜的治疗效果
- 作为刺柏属植物中酚类化合物定量分析的参考标准
生化/生理作用
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
其他客户在看
商品
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.
实验方案
Protocol for HPLC Analysis of Flavonoids on Ascentis® RP-Amide