化驗
≥99.0% (TLC)
形狀
powder
官能基
amine
脂質類型
phosphoglycerides
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CCCCCCCCCCCCCCCCOC[C@H](COP(O)(=O)OCCN)OCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C37H78NO6P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-32-41-35-37(36-44-45(39,40)43-34-31-38)42-33-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h37H,3-36,38H2,1-2H3,(H,39,40)/t37-/m1/s1
InChI 密鑰
UXDBPOWEWOXJCE-DIPNUNPCSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3